1-Chlor-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1-Chloro-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene
BTB13295.250 BTB13295.1
CHMPBTB13295.250EA 0 EUR
CHMPBTB13295.250 MAYBBTB13295.1
1-Chlor-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzol
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,610 g/mol
MDL: MFCD00087057
CAS-Nummer: 34633-69-7