5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
6-(4-Methoxyphenyl)pyridin-3-amine
4Y-0705.500
4Y-0705.10
4Y-0705.1
4Y-0705.5
BIOT4Y-0705.500EA
0
EUR
BIOT4Y-0705.500
BIOT4Y-0705.10
BIOT4Y-0705.1
BIOT4Y-0705.5
5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridin
5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O |
MDL:
MFCD05864840 CAS-Nummer: 52057-98-4 |