1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropyltoluol-4-sulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
001511-25G 001511-100G
FLUO001511-25GEA 88.1 EUR
FLUO001511-25G FLUO001511-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropyltoluol-4-sulfonat
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₁₀H₈F₆O₃S
Molecular Weight: 322.23 g/mol
MDL: MFCD00039262
CAS-Nummer: 67674-48-0
EINECS: 266-887-3