(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1-Ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphonium bromide
A13023.14
A13023.22
A13023.14EA
43.5
EUR
A13023.14
A13023.22
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 97%
CAS No.: 30018-16-7
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 3822244
Formel:
C₂₃H₂₄BrO₂P Molecular Weight: 443.33 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 130 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031605 CAS-Nummer: 30018-16-7 EINECS: 250-002-2 |