(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
H55754.06
H55754.14
H55754.06EA
148
EUR
H55754.06
H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₈H₂₈BrOP Molecular Weight: 491,41 g/mol Schmelzpunkt: 153…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191781 CAS-Nummer: 54314-85-1 |