Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (t-Bu)2PMeHBF4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643777-1G 643777-5G
SIAL643777-1GEA 77.2 EUR
SIAL643777-1G SIAL643777-5G
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate
Formel: C₉H₂₂BF₄P
Molecular Weight: 248.05 g/mol
MDL: MFCD03840579
CAS-Nummer: 479094-62-7