2-Iod-6-methoxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
10-0001.500 10-0001.1
CHMP10-0001.500EA 0 EUR
CHMP10-0001.500 CHMP10-0001.1
2-Iod-6-methoxybenzaldehyd
2-Iodo-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
MDL: MFCD04114363
CAS-Nummer: 5025-59-2