Ammoniumcer(IV)nitrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diammoniumhexanitratocerat, di-Ammonium-hexanitratocerat (IV), Cer(IV)ammoniumnitrat
S33254.PG S33254.99
S33254.PGEA 0 EUR
S33254.PG S33254.99
Ammoniumcer(IV)nitrat
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509