4-Methylmorpholin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
NMM
432800010
432801000
432800010.EA
79.2
EUR
432800010.
432801000.
4-Methylmorpholin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
4-Methylmorpholin
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.15 g/mol Siedepunkt: 115…116 °C (750 mmHg) Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0.92 g/cm³ Flammpunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006175 CAS-Nummer: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |