L(+)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pectinose, Pectin Sugar
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A91906-100G-A A91906-1G-A A91906-25G-A
SIALA91906-100G-AEA 142 EUR
SIALA91906-100G-A SIALA91906-1G-A SIALA91906-25G-A
L(+)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
L(+)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Dichte: 1.585 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067709
CAS-Nummer: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM