Butylnitrit 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrous acid butyl ester
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 151 EUR
H56501.22 H56501.36
Butylnitrit 95%
Butylnitrit
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 78 °C
Dichte: 0,882
Flammpunkt: –13 °C (9 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002058
CAS-Nummer: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617