1,3-Dimethyluracil
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidin
SS-4259-25G
SS-4259-100G
COBBSS-4259-25GEA
57
EUR
COBBSS-4259-25G
COBBSS-4259-100G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 140.14 g/mol |
MDL:
MFCD00038065 CAS-Nummer: 874-14-6 EINECS: 212-856-4 |