Rhodium(IV)oxid (75,2 - 77,4% Rh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
47002.MD 47002.03
47002.MDEA 0 EUR
47002.MD 47002.03
Rhodium(IV)oxid (75,2 - 77,4% Rh)
Rhodium(IV) oxide
Formel: O₂Rh
Molecular Weight: 134.9 g/mol
Dichte: 11.4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 12137-27-8
EINECS: 235-237-0