Isoamylacetat 99% cont. ca 10% other isomers
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isopentylacetat, Essigsäureisopentylester, Birnenether, Essigsäure(3-methylbutyl)ester, Essigsäureisoamylester
B21618.AE B21618.AP
B21618.AEEA 24 EUR
B21618.AE B21618.AP
Isoamylacetat 99% cont. ca 10% other isomers
Isoamylacetat
Purity: 99% CAS No.: 123-92-2 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.400 Odour: Fruit-like Melting Point: -78° Boiling Point: 142° Merck Reference: 14,5111 UN No.: 1104 MDL No.: MFCD00008946
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 142 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,876
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5111