2-Ethylhexylacrylat Monomer ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Lieferant: TCI
|
Achtung
|
Synonyme:
Propensäure(2-ethylhexyl)ester, Acrylsäure(2-ethylhexyl)ester
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
A0144-25ML
A0144-500ML
TCIAA0144-25MLEA
31
EUR
TCIAA0144-25ML
TCIAA0144-500ML
2-Ethylhexylacrylat Monomer ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
2-Ethylhexylacrylat
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184.28 g/mol Siedepunkt: 215°C Schmelzpunkt: –90°C Flammpunkt: 80°C |
MDL:
MFCD00009495 CAS-Nummer: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |