Methylacrylat ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Lieferant: TCI
Gefahr
Synonyme: Acrylsäuremethylester, Propensäuremethylester
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
A0145-25ML A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA 29.2 EUR
TCIAA0145-25ML TCIAA0145-500ML
Methylacrylat ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Methylacrylat
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 80°C
Flammpunkt: -1°C
MDL: MFCD00008627
CAS-Nummer: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&vid=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %