Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
H56568.03 H56568.06 H56568.14
H56568.03EA 33.5 EUR
H56568.03 H56568.06 H56568.14
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₄
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,055
Flammpunkt: 87 °C (189 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001283
CAS-Nummer: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6