1-(3,4-Dichlorbenzyl)piperazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55685.06 H55685.14
H55685.06EA 213 EUR
H55685.06 H55685.14
1-(3,4-Dichlorbenzyl)piperazin ≥97%
1-(3,4-Dichlorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
Siedepunkt: 124…128 °C (0,02 mmHg)
Dichte: 1,225
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407488
CAS-Nummer: 55513-17-2