1,4-Diethinylbenzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
391550050 391550010
ACRO391550050EA 165 EUR
ACRO391550050 ACRO391550010
1,4-Diethinylbenzol 95%
1,4-Diethynylbenzene
Formel: C₁₀H₆
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078375
CAS-Nummer: 935-14-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange to brown Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
GC ≥94 %