SOLA™ SPE Platten, 96-well
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
60309-003 60309-002 60309-001 60309-004 60309-005
554-1988EA 348 EUR
554-1988 554-1987 554-1986 730-1419 730-1420
SOLA™ SPE Platten, 96-well
Mikrotiterplatten Festphasenextraktionsplatten
SOLA™ SPE Platten, 96-well ohne Fritten bieten höhere Reproduzierbarkeit und reinere, konsistentere Extrakte. In den Bereichen SPE, Entfernung von Phospholipiden und Proteinfällung zeichnen sich SOLA™ Produkte im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren durch eine überragende Leistung aus.
  • Höhere Reproduzierbarkeit
  • Höhere Reinheit von Extrakten
  • Geringerer Lösungsmittelverbrauch
  • Höhere Empfindlichkeit