Extraktionseinheit und Trocknungsaufsatz, LiChrolut®
Lieferant: Merck
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
1.19851.0001EA 2340 EUR
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
Extraktionseinheit und Trocknungsaufsatz, LiChrolut®
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Jeder einzelne Schritt im Zusammenhang mit der Festphasenextraktion kann mit der LiChrolut® Extraktionseinheit durchgeführt werden. Diese transparente und vakuumtaugliche Einheit aus Glas kann verwendet werden, um bis zu 12 Proben gleichzeitig vorzubereiten.
  • Steuerung des Vakuums über ein Manometer an der Vorderseite
  • Individuelle und einfache Einstellung der verschiedenen Flussraten mit Hilfe von Ventilen
Lieferumfang: Mit 1 Deckel mit 12 Standardventilen und Dichtung, 1 Glaskammer mit Vakuum-Messgerät und -Ventil, 12 Standardkanülen aus Edelstahl, 1 Haltegestell (Grundplatte mit 3 Stativstäben, Mittelplatte, Deckplatte mit 10-mm-Bohrungen und 12 Klemmen), 1 Gestell für Messkolben, 1 Gestell für 16-mm-Reagenzgläser, 1 Gestell für Autosampler-Fläschchen.