HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ AX
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
26103-012101 26103-102130
555-6511EA 543 EUR
555-6511 555-6469
HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ AX
Chromatographiesäulen
Ein neuartiger Polymerligand, der an hochreines, basendeaktiviertes Kieselgel gebunden ist.
  • Ausgezeichnete Peakform und Selektivität
  • Hohe Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
  • Höhere Effizienz als Polymer-basierte Ionenaustauschsäulen
  • Verbesserte Geschwindigkeit bei Säulen mit 1,9 µm Partikelgröße
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable