Planetenmühle, PULVERISETTE 5 classic line
Lieferant: FRITSCH
05.6010.00 05.5010.00
FRIT05.6010.00EA 15359 EUR
FRIT05.6010.00 FRIT05.5010.00
Planetenmühle, PULVERISETTE 5 classic line
Mühlen
Diese Planetenmühlen zerkleinern feste Materialien bis zu kolloidaler Feinheit, mahlen trockene Laborproben und mischen und homogenisieren Emulsionen und Pasten. Während dem Mahlvorgang drehen sich die Mahlbecher mit Mahlgut und Kugeln auf einer rotierenden Hauptscheibe zusätzlich entgegengesetzt um die eigene Achse. Mühlen sind mit zwei oder vier Becherverspannungen und einem „Safe-Lock“-Klemmensystem ausgestattet.
  • Für harte, mittelharte, weiche, spröde, zähe und feuchte Materialproben geeignet
  • Zahnriemenantrieb der Becher für konstantes Übersetzungsverhältnis
  • Folientastatur und digitale Anzeige der Ist-Drehzahl der Trägerscheibe
  • Programmierbare Mahl- und Pausenzeiten und Mahlzyklen mit Umkehrbetrieb
  • Mit Adapter auch kleinere Mahlbecher möglich
  • Sicherheitsverriegelung der Mahlkammer-Haube mit Stillstandsüberwachung
Standards:
Bestellinformation: Mahlbecher und -kugeln sind in verschiedenen Materialien erhältlich und müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Bitte beachten