Abklärflaschen mit Schraubkappe und Hahn
Lieferant: DELTALAB
19662 19664 19660
DELT19662EA 67.5 EUR
DELT19662 DELT19664 DELT19660
Abklärflaschen mit Schraubkappe und Hahn
Flaschen Abklärflaschen
HDPE, durchscheinend mit Schraubverschluss und dicht schließendem Hahn.
  • Robuste Flaschen, Wandstärke 2 mm
  • Kann bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden
  • Der Hahn verfügt über einen Dichtungsring, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Ideal zum Aufbewahren und Dispensieren von Flüssigkeiten. Auch zur Verwendung als Abklärflaschen geeignet. Mit Tragegriff ausgestattet, die Größen mit 25 Litern haben zwei Tragegriffe.