Zentrifugen für das Bioprocessing, gekühlt, Standmodell, Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™
Lieferant: SORVALL
75006580 75006590 75006591 75006581
521-1979EA 42800 EUR
521-1979 521-1980 521-2684 521-2683
Zentrifugen für das Bioprocessing, gekühlt, Standmodell, Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™
Zentrifugen Standzentrifugen
Diese Bioprozesszentrifugen bieten außergewöhnliche Leistung und große Kapazitäten von bis zu 4 oder 6 Litern, um den steigenden Anwendungsanforderungen von Produktionsanlagen gerecht zu werden. Ideal für Bioprozesse und Arzneimittelentdeckung.
  • Sofortige Auto-ID Rotorerkennung: Unmittelbare Identifizierung eines Rotors beim Einsetzen in die Zentrifugenkammer und automatische Übernahme der Rotorspezifikationen
  • Auto-Lock Rotorwechsel: Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in weniger als 3 Sekunden
  • Touchscreen-Oberfläche: Einfache Eingabe der Laufparameter mit einem großen, hellen interaktiven Touchscreen für alle Zentrifugenfunktionen
  • 99 programmierbare Speicherplätze, integrierter Rotorrechner für Protokolländerungen und -übertragungen
  • Echtzeitüberwachung und -steuerung des Laufs mit der Thermo Scientific™ Centri-Vue™ Anwendung (Mobilgerät erforderlich)
  • Leichte Rotoren mit Komfortgriffen für einfacheres und sichereres Heben und Tragen
  • Leiser Betrieb (<<59 dBA) für eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung
  • Zentrifugendeckel öffnet sich komplett automatisch bei Betätigen des automatischen Türöffners vorne an der Zentrifuge
  • Keine Befestigung des Geräts am Boden notwendig: Einfache Installation und flexibler Standortwechsel im Labor
  • Optionale HEPA-Filter bieten zusätzliche Sicherheit beim Bruch von Röhrchen oder Flaschen (nur bei Sorvall LYNX 6000)
Thermo Scientific Fiberlite LEX Rotoren: Leicht, korrosions- und ermüdungsbeständig, 15 Jahre Garantie.
GMP/GLP Datenverwaltung: Integrierte Protokollierung der Anwender, Laufparameter und Fehlermeldungen, die mit USB- oder Ethernet-Verbindungen heruntergeladen werden kann; Passwortschutz
Bestellinformation: Die Zentrifugen werden ohne Rotoren geliefert. Diese sind separat zu bestellen.