Festwinkelrotoren, 32000 min, Fiberlite™, für Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
096-067135 096-087056 096-247028 096-087051
521-4307EA 20600 EUR
521-4307 521-4310 521-4309 521-4308
Festwinkelrotoren, 32000 min, Fiberlite™, für Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
Zentrifugen Rotoren
Diese leichten Kohlefaserrotoren verkürzen die Laufzeiten bei höheren G-Kräften.
  • Gewährleistet strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständigem Design
  • Mit einer 15-jährigen Garantie
Fiberlite™ F37L-8 x 100
Kompatibel mit: Thermo Scientific Sorvall™ WX Ultrazentrifugen Serie und Beckman™ Floor Model L Series (außer Optima) Zentrifugen, Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für: Trennung subzellulärer Organellen oder Konzentration von Viren.
Fiberlite™ F50L-24 x 1,5
Kompatibel mit: Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE Series und Beckman™ Optima L Series Zentrifugen, Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für: Dichtegradientenzentrifugation mit kleiner Kapazität von subzellulären Partikeln, Nukleinsäuren und Differentialzentrifugation von kleinen Partikeln.
Fiberlite™ F65L-6 x 13,5
Kompatibel mit: Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE Series und Beckman™ Optima L Series Zentrifugen, Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für: Dichtegradientenzentrifugation mit kleiner Kapazität von subzellulären Partikeln, Nukleinsäuren und Differentialzentrifugation von kleinen Partikeln.
Bestellinformation: Röhrchenadapter sind separat erhältlich, um eine Vielzahl von Röhrchen unterschiedlicher Kapazität aufzunehmen; Erhältlich im Zweierpaket.