VWR®, Etiketten, rund, temperaturbeständig
Lieferant: VWR Collection
817-5002EA 83 EUR
817-5002 817-5004 817-5009 817-5018 817-5022 817-5021
VWR®, Etiketten, rund, temperaturbeständig
Etiketten
Diese Etikettenpunktrollen bestehen aus chemisch inertem Polyester mit einem einzigartigen Klebstoff, der so formuliert ist, dass er auf Laborglas und Kunststoffwaren haftet.
  • Halten Sie Temperaturen von –196 bis +121 °C stand
  • Keine Notwendigkeit zu laminieren
  • Verwendung auf Rohren, Gestellen und Kisten
VWR® Etiketten sind ideal für alle Kryospeicher und können auch in den meisten Inkubatoren verwendet werden.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable