Enghalsflaschen mit Schraubkappe
Lieferant: DELTALAB
402001 402002 402005 402010
DELT402001EA 114 EUR
DELT402001 DELT402002 DELT402005 DELT402010
Enghalsflaschen mit Schraubkappe
Flaschen Glasflaschen
Flaschen, aus Borosilikatglas 3.3 Ideal für chemikalische Reagenzien und Nährböden
  • Autoklavierbar bis zu 140 °C
  • Bedruckt mit weißer Graduierung
  • Schraubkappen aus blauem Polypropylen
  • Gerippte Schraubkappen für bessere Handhabung
  • Tropfschutz am Flaschenhals um tropfen zu verhindern