VWR® Counter-Pen™, Kolonienzähler
Lieferant: VWR Collection
710-0859EA 16.2 EUR
710-0859 710-0858
VWR® Counter-Pen™, Kolonienzähler
Kolonienzähler
Counter-Pen™ ist eine Kombination aus Marker und digitalem Zähler für Labors und Werke. Jedes Mal, wenn mit dem Filzstift eine schwarze Markierung gemacht wird, ertönt automatisch ein Piepton und das LCD-Display zeigt die Zählungen an.
  • Berührung, Geräusch und Zählung erfolgen gleichzeitig
  • Akustische/optische Zählung bis 99999 mit Reset-Taste
  • Ein/aus-Schalter
Eignet sich zum Zählen des Zellwachstums auf Petrischalen, von Bestandsartikeln und empfangenen Proben. Mit Verschlusskappe. Macht es unmöglich, Fehler zu machen, auch bei Unterbrechungen –More Product Information