4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(2'-Fluorobiphenyl-4-yl)propan-1-one
SB01820DA
SB01820EA
MAYBSB01820DAEA
0
EUR
MAYBSB01820DA
MAYBSB01820EA
4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon
4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon
Formel:
C₁₅H₁₃FO |
MDL:
MFCD00236612 CAS-Nummer: 37989-92-7 |