N-Boc-4-fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1374-1G
AN-1374-25G
AN-1374-5G
COBBAN-1374-1GEA
74.2
EUR
COBBAN-1374-1G
COBBAN-1374-25G
COBBAN-1374-5G
N-Boc-4-fluor-3-(trifluormethyl)anilin
N-Boc-4-fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₂H₁₃F₄NO₂ |
MDL:
MFCD11504831 CAS-Nummer: 1072945-57-3 |