5-Brom-2-methoxyanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1341-25G
AN-1341-1G
AN-1341-5G
COBBAN-1341-25GEA
0
EUR
COBBAN-1341-25G
COBBAN-1341-1G
COBBAN-1341-5G
5-Brom-2-methoxyanilin Hydrochlorid
5-Brom-2-methoxyanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClNO |
MDL:
MFCD10699607 CAS-Nummer: 1072945-54-0 |