Benzylglycidylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469785-25ML 469785-5ML
SIAL469785-25MLEA 159 EUR
SIAL469785-25ML SIAL469785-5ML
Benzylglycidylether, Sigma-Aldrich®
Benzylglycidylether
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2011 g/mol
MDL: MFCD00068664
CAS-Nummer: 2930-05-4
EINECS: 220-899-5