Benzyl-(S)-(+)-glycidylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L14033.03
L14033.06
L14033.03EA
37.1
EUR
L14033.03
L14033.06
Benzyl-(S)-(+)-glycidylether ≥98%
Benzyl-(S)-(+)-glycidylether
Purity: 98+%
CAS No.: 16495-13-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,20 g/mol Siedepunkt: 130 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,072 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054428 CAS-Nummer: 16495-13-9 |