4-(1-Pyrenyl)buttersäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A17760.06
A17760.03
A17760.06EA
162
EUR
A17760.06
A17760.03
4-(1-Pyrenyl)buttersäure ≥97%
4-(1-Pyrenyl)buttersäure
Purity: 97%
CAS No.: 3443-45-6
Molecular Formula: C20H16O2
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 2140554
Formel:
C₂₀H₁₆O₂ Molecular Weight: 288,35 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004141 CAS-Nummer: 3443-45-6 EINECS: 222-354-7 |