1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
235640250 235641000
ACRO235640250EA 66.9 EUR
ACRO235640250 ACRO235641000
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010214
CAS-Nummer: 4746-97-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %