1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
A10408.06
A10408.14
A10408.22
A10408.06EA
36.3
EUR
A10408.06
A10408.14
A10408.22
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on ≥97%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Purity: 97%
CAS No.: 4746-97-8
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 117631
Formel:
C₈H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 72…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010214 CAS-Nummer: 4746-97-8 |