1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274879-100G
274879-25G
274879-5G
SIAL274879-100GEA
178
EUR
SIAL274879-100G
SIAL274879-25G
SIAL274879-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on, Sigma-Aldrich®
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156,18 g/mol |
MDL:
MFCD00010214 CAS-Nummer: 4746-97-8 |