6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1276-5G
HI-1276-25G
HI-1276-1G
COBBHI-1276-5GEA
38.2
EUR
COBBHI-1276-5G
COBBHI-1276-25G
COBBHI-1276-1G
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₆H₄ClN₃ Molecular Weight: 153,5691 g/mol |
MDL:
MFCD07778345 CAS-Nummer: 6775-78-6 |