6-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7804-1G PY-7804-25G PY-7804-5G
COBBPY-7804-1GEA 0 EUR
COBBPY-7804-1G COBBPY-7804-25G COBBPY-7804-5G
6-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-b]pyridazin
6-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel: C₆H₃ClN₄O₂
MDL: MFCD08276991
CAS-Nummer: 18087-76-8