3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
CC25410.250 CC25410DA
MAYBCC25410.250EA 0 EUR
MAYBCC25410.250 MAYBCC25410DA
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,0300 g/mol
MDL: MFCD00014556
CAS-Nummer: 4926-47-0