5-Bromimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H33240.03
H33240.09
H33240.03EA
59.8
EUR
H33240.03
H33240.09
5-Bromimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
5-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Purity: 97+%
CAS No.: 69214-09-1
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 61-64°
MDL No.: MFCD08275698
Formel:
C₇H₅BrN₂ Schmelzpunkt: 61…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275698 CAS-Nummer: 69214-09-1 |