3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1404-5G
HI-1404-1G
COBBHI-1404-5GEA
563
EUR
COBBHI-1404-5G
COBBHI-1404-1G
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Molecular Weight: 231,48 g/mol |
MDL:
MFCD08667858 CAS-Nummer: 886371-28-4 |