6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6078-5G HC-6078-25G HC-6078-1G
COBBHC-6078-5GEA 0 EUR
COBBHC-6078-5G COBBHC-6078-25G COBBHC-6078-1G
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₇H₆BrClN₂
MDL: MFCD09475874
CAS-Nummer: 957035-19-7