7-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2068-1G
HC-2068-5G
COBBHC-2068-1GEA
0
EUR
COBBHC-2068-1G
COBBHC-2068-5G
7-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
7-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂ |
MDL:
MFCD11504887 CAS-Nummer: 1072944-43-4 |