7-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2070-5G HC-2070-1G
COBBHC-2070-5GEA 884 EUR
COBBHC-2070-5G COBBHC-2070-1G
7-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
7-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
MDL: MFCD11504888
CAS-Nummer: 1072944-44-5