6-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
7X-0891.10
7X-0891.5
7X-0891.500
7X-0891.1
BIOT7X-0891.10EA
0
EUR
BIOT7X-0891.10
BIOT7X-0891.5
BIOT7X-0891.500
BIOT7X-0891.1
6-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
6-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅IN₂ Molecular Weight: 244.0300 g/mol |
MDL:
MFCD06200985 CAS-Nummer: 426825-75-4 |