6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1295-5G HI-1295-1G
COBBHI-1295-5GEA 471 EUR
COBBHI-1295-5G COBBHI-1295-1G
6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,0600 g/mol
MDL: MFCD09258769
CAS-Nummer: 116355-18-1