2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
10D-545.1
10D-545.10
10D-545.5
10D-545.500
BIOT10D-545.1EA
0
EUR
BIOT10D-545.1
BIOT10D-545.10
BIOT10D-545.5
BIOT10D-545.500
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,1700 g/mol |
MDL:
MFCD00244615 CAS-Nummer: 21801-79-6 |