2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
RH01017.250
RH01017.1
CHMPRH01017.250EA
0
EUR
CHMPRH01017.250
CHMPRH01017.1
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176.1700 g/mol |
MDL:
MFCD00244615 CAS-Nummer: 21801-79-6 |